Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quetiapine hemifumarate
Codice prodotto. 15822484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15822484 25 g 25g
15812484 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 15822484
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111974-72-2
Formula molecolare C29H33N3O10S
Molecular Weight (g/mol) 615.65
Numero MDL MFCD03423782
InChI Key JLWSQVHJLLYDPX-LVEZLNDCSA-N
IUPAC Name bis((2E)-but-2-enedioic acid); 2-[2-(4-{2-thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-10-yl}piperazin-1-yl)ethoxy]ethan-1-ol
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C1=NC2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Quetiapine hemifumarate
Punto di fusione 172.0°C to 176.0°C
Colore Clear Colorless to Light Yellow
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylformamide, slightly soluble in methanol,very slightly soluble, in ether, insoluble in ether and acetonitrile
Peso formulazione 441.54
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quetiapine hemifumarate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Quetiapine fumarate