Learn More
Contec™ Telai della testina per mocio QuickConnect™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15919425 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sistema di pulizia per mocio VertiKlean MAX
Teste per mocio
Teste per mocio VertiKlean MAX di medie e grandi dimensioni
Lunghezza (sistema metrico):
29 cm
36 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15919425
Marca: Contec™ 2652SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dotato di un pulsante ad attacco rapido per un facile fissaggio a tutte le misure e i tipi di manici Contec™ Quick Connect™. I telai della testa per mocio Contec™ QuickConnect™ sono progettati appositamente per l'uso con i sistemi di pulizia della linea Contec™.
  • Offrono massima flessibilità per la pulizia in ambienti critici.
  • Telai intercambiabili per sistemi di pulizia Contec
  • Autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Telaio della testina per mocio
Codice colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 11,5 pollici
Sterilità Non sterile
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Teste per mocio VertiKlean MAX di medie e grandi dimensioni
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso in impianti di produzione di dispositivi medici e farmaceutici o altri ambienti critici o controllati simili
Color-coded No
Materiale Acciaio inossidabile