Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Büchner Vacuum Filtration Funnels with Glass Sintered Disc
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
80 mL
125 mL
500 mL
Porosità:
1
2
3
4
Diametro (sistema metrico) disco:
40 mm
40mm
60mm
95 mm
95mm
Disc: 30mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to chemical attack
- With Quickfit ground glass cone to allow direct filtration into Quickfit Büchner flasks
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Cone Size | 19/26 |
| Diametro (sistema metrico) disco | Disc: 30mm |
| Porosità | 4 |
| Product Type | Vacuum Filtration Funnel |