Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Column Packing Support
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
19/26 socket size
34/35 socket size
40/38 socket size
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Support is passed through socket of column and rests at the constriction above the cone
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed to support Raschig rings within plain fractionating columns |
| Tipo | Column packing support |
| Materiale | Pyrex Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 19/26 socket size |