Learn More
Recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Azlon™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
500 mL
5000 mL
Altezza (sistema metrico):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from temperature resistant borosilicate glass. QuickfitTM Borosilicate Glass Cylindrical Culture Vessel is ideal for fermentation and culture work. Autoclavable with precision ground flat-flange joint. For use with QuickfitTM flat-flange lids and retaining clips.
- Ideal for fermentation and culture work
- Manufactured from temperature resistant borosilicate glass
- Autoclavable
- With precision ground flat-flange joint
- For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Tipo | Culture Vessel |
| N. per confezione | 1 Each |
| Altezza (sistema metrico) | 225 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 133 mm |