Learn More
Bottiglia di Dreschel in vetro borosilicato Quickfit™
Product Code. 11382055
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Altezza (sistema metrico):
163 mm
200 mm
252 mm
Diameter (Metric) Outside:
Flat base: 102 mm
Flat base: 125 mm
Unit Size:
Pezzo
Product Code. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diameter (Metric) Outside unitSize
11382055 125 ml 163 mm Flat base: 102 mm Pezzo
10676655 250 ml 200 mm Flat base: 102 mm Pezzo
11392055 500 ml 252 mm Flat base: 125 mm Pezzo
3 options
Product Code. 11382055
Brand: Quickfit MF29/3/125
Only null left
Add to basket
Add to basket
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. I flaconi Dreschel in vetro borosilicato Quickfit™ forniscono un metodo economico per il lavaggio o l'asciugatura dei gas. La struttura solida e durevole offre una protezione contro rotture accidentali.
Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance. Quickfit™ Borosilicate Glass Dreschel Bottles provide an inexpensive method for washing or drying gases. The robust, durable construction guards against accidental breakage.
  • For use with Quickfit™ bottle heads
  • Borosilicate glass for corrosion free performance
  • Robust construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Vetro borosilicato
Tipo Bottiglia Dreschel
Giunto rastremato standard 24/29
Diameter (Metric) Outside Flat base: 102 mm
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Quantità Conf. da 1