Learn More
Tubo di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- For use with a desiccant such as calcium chloride
- Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento Quickfit™ |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Provetta |
| N. giunto rastremato standard | 24/29 |