Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Dufton Fractionating Column
Codice prodotto. 12001652
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270mm
290mm
300mm
425mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
12001652 270mm Pezzo
12408906 425mm Pezzo
15507820 290mm pezzi 5
15517820 300mm pezzi 5
4 options
Codice prodotto. 12001652
Marca: Quickfit™ FC1/12
Efficient fractionating column designed with an an accurately fitted Dufton glass spiral. Quickfit™ Borosilicate Glass Dufton Fractionating Column can be disassembled for cleaning.
  • Glass column with accurately fitted Dufton glass spiral
  • Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour
  • Spiral can be removed for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 270mm
Tipo Dufton Fractionating Column
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 3585