Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
Codice prodotto. 10263880
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
64 mm
74 mm
74 mm
85 mm
85 mm
101 mm
101 mm
130 mm
130 mm
160 mm
Giunto a bussola:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10263880
Marca: Quickfit FE500/4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ in vetro con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit sono conformi agli standard ISO 4797.
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
  • Complies to ISO 4797
  • Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
  • Designed for the estimation of arsenic and antimony
  • Method uses the formation of a complex between arsine and silver diethyldithiocarbamate with subsequent measurement at 538nm or 5380.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Include Presa di terra
Forma Conico
Giunto a bussola 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno 101 mm