Learn More
Coperchio con flangia in vetro borosilicato Quickfit™ per beuta con collo largo Quickfit™
Codice prodotto. 11342025
Click to view available options
Descrizione:
0° Side Socket: 14/23;, 5°, 10°, 15° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 10° Side Sockets: 19/26, 5° Side Socket: 24/29, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 10° and 2 x 5° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 2 x 10° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 34/35
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 19/26, 15° Side Socket: 34/35, Vertical Center Socket:: 19/26
0°, 5°, 10° Side Sockets: 19/26, 15° Side Socket: 34/35, Vertical Center Socket:: 24/29
0°, 5°, 10°, Side Socket: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 29/32
Vertical Center Socket: 29/32
Vertical Center Socket: 34/35
Dimensione chiusura:
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11342025
Marca: Quickfit MAF2/2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Il coperchio con flangia Quickfit™ in vetro borosilicato include giunti a flangia piatta smerigliati a elevata precisione. Adatto per beute di reazione a collo largo e recipienti per colture Quickfit™. Ogni coperchio comprende uno o più attacchi per l'innesto di altri componenti Quickfit™.
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid is comprised of precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid includes one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
  • With precision ground flat-flange joints
  • Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0°, 10° and 2 x 5° Side Sockets: 19/26, Vertical Center Socket: 19/26
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beute con collo largo
Include Prese
Product Type Coperchio flangia
Dimensione chiusura 100 mm