Learn More
Pallone in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12613182
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12613182
Marca: Quickfit FD50/4RE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per rimuovere facilmente residui solidi
  • Ideal for use with rotary evaporators
  • Large surface area for rapid evaporation
  • Robust heavy wall construction for added strength
  • Shape allows easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 94 mm