Learn More
Colonna di frazionamento in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. p-8002987
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
365mm
615mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12001662
Marca: Quickfit FC7/43
Per il frazionamento con varie tipologie di materiale di impaccamento sciolto. La colonna di frazionamento in vetro borosilicato QuickFit™ è ideale per anelli Raschig o eliche di Fenske.
Fractionate with various types of loose packing material. The QuickFit™ borosilicate glass fractionating column is perfect for Raschig rings or Fenske helices.
  • Borosilicate glass with Quickfit™ ground glass joints for dependable performance
  • Designed for use with various types of column packing e.g., Raschig rings or Fenske helices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use with various types of column packing e.g. raschig rings or fenske helices
Lunghezza (sistema metrico) 615mm
Tipo Fractionating Column
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 3585