Learn More
Recipiente di raccolta per entrainer pesanti in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
12.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Determine water or volitile oil content. The QuikFit™ borosilicate glass heavy entrainer receiver is perfect when the solvent entrainer is heavier than water.
- A norma BS 756
- Per determinare il contenuto di acqua in prodotti petroliferi utilizzando un entrainer per solvente più pesante dell'acqua
- Adatto anche alla stima del contenuto di olio volatile
- Vetro borosilicato di altissima qualità con provetta graduata e giunti finemente smerigliati Quickfit™
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione del contenuto di acqua nei prodotti derivati dal petrolio usando un agente trasportatore a solvente con peso maggiore rispetto all'acqua |
| Tipo | Raccordo di raccolta agente trasportatore componenti pesanti |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Capacità | 3 ml |
| Certificazione/Conformità | BS 756 |
| Capacità (sistema metrico) | 3 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agente trasportatore pesante |