Learn More
Recipiente di raccolta per entrainer pesanti in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. p-8002934
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
12.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12465436
Marca: Quickfit WE7/23/12
Per determinare il contenuto di acqua e olio volatile. Il recipiente di raccolta per entrainer pesanti in vetro borosilicato QuickFit™ è ideale per i casi in cui l'entrainer solvente è più pesante dell'acqua.
Determine water or volitile oil content. The QuikFit™ borosilicate glass heavy entrainer receiver is perfect when the solvent entrainer is heavier than water.
  • Complies with BS 756
  • For the determination of water content in petroleum products using a solvent entrainer which is heavier than water
  • Also suitable for the estimation of volatile oil content
  • Highest quality borosilicate glass with graduated tube and Quickfit™ precision ground joints
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per la determinazione del contenuto di acqua nei prodotti derivati dal petrolio usando un entrainer solvente con peso maggiore rispetto all'acqua
Tipo Raccordo di raccolta del trascinatore di componenti pesanti
Materiale Vetro borosilicato
Capacità 12.5 ml
Certificazione/Conformità BS 756
Capacità (sistema metrico) 12.5 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Entrainer pesante