Learn More
Condensatore con serpentina e camicia in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
Descrizione:
Overall Length: 360mm
Overall Length: 365mm
Overall Length: 370mm
Overall Length: 380mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Complies with DIN 12593
- Coil condenser has an outer water jacket
- Coil provides large cooling surface
- Jacket avoids vapour creeping around the coil
- Ideal for reflux work
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12593 |
| Descrizione | Overall Length: 360mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per attività di reflusso |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 160 mm |
| Nessun giunto rastremato standard | 19/26 |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
| Tipo | Condensatore a serpentina con camicia |