Learn More
Condensatore con serpentina e camicia in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. p-8002641
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
Descrizione:
Overall Length: 360mm
Overall Length: 365mm
Overall Length: 370mm
Overall Length: 380mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12010073
Marca: Quickfit CX6/33/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conforme alle specifiche DIN 12593. Il condensatore a serpentina con camicia Quickfit™ in vetro borosilicato è caratterizzato da una camicia ad acqua esterna che offre un'estesa superficie di raffreddamento. La camicia evita la formazione di vapore sulla serpentina. Ideale per attività di reflusso.
  • Complies with DIN 12593
  • Coil condenser has an outer water jacket
  • Coil provides large cooling surface
  • Jacket avoids vapour creeping around the coil
  • Ideal for reflux work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12593
Descrizione Overall Length: 365mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per attività di reflusso
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Nessun giunto rastremato standard 24/29
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Tipo Condensatore a serpentina con camicia