Learn More
Condensatore di Liebig in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12059652
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12059652
Marca: Quickfit C1/44/SC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Condensatore comune con camicia d’acqua idoneo per applicazioni di distillazione e riflusso. Il condensatore Liebig Quickfit in vetro borosilicato è fornito con connettori filettati in plastica rimovibili per il collegamento di tubi flessibili.
Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications. The Quickfit Corosilicate Glass Liebig Condenser hase a detachable plastic screwthread connectors for hosing.
  • Complies with DIN 12576
  • Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of rubber hose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12576
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for distillation and reflux applications
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Nessun giunto rastremato standard 29/32
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Liebig Condenser