Learn More
Recipiente di raccolta per entrainer leggeri in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Tipo:
Raccordo di raccolta agente trasportatore componenti leggeri
Raccordo di raccolta del trascinatore di componenti leggeri
Capacità (sistema metrico):
2 ml
7.5 ml
10 mL
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Complies with BS 756
- Dean and Stark pattern receivers for the determination of the water content in petroleum products
- For use with solvent entrainers which are lighter than water
- Borosilicate glass with graduated tube
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con entrainer solventi con peso inferiore rispetto all'acqua |
| Tipo | Raccordo di raccolta del trascinatore di componenti leggeri |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Capacità | 10mL |
| Certificazione/Conformità | BS 756 |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Entrainer leggero |
| Size | Cone: 24/29, Socket: 19/26 |