Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Reversible Condenser Coil
Constructed of Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Reversible Condenser Coil is fitted on each end with a different size cone to reduce the need for adapters. Includes detachable plastic connectors for the attachment of flexible tubing.
193.00€
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15547780
|
Quickfit
CX3/23/SC |
19/26 and 24/29 | 315 mm (Overall) 160 mm (Effective) |
193.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15557780
|
Quickfit
CX3/35/SC |
24/29 and 34/35 | 335 mm (Overall) 160 mm (Effective) |
193.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly versatile reflux condenser
- Each end of the condenser is fitted with a different size cone thus reducing the need for adapters
- With detachable plastic connectors for the attachment of flexible tubing
Specifica
Borosilicate Glass | |
Condenser Coil |