Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. p-8002650
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
5000 ml
6 L
10 L
Giunto a bussola:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10459330
Marca: Quickfit FR1L/3S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Fiasca con collo corto Quickfit™ realizzata in vetro borosilicato per prestazioni senza corrosioni e resistenza a sbalzi termici.
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773, ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Stile collo Corto
Giunto a bussola 24/29
Forma del fondo Rotondo