Learn More
Beuta a goccia con collo singolo in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altezza (sistema metrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Beskrivelse
Allows distillation down to small quantities.
- With highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Ideal for semi-micro distillations
- Pear shaped design allows distillation down to small quantities with minimum hold-up, and reduced losses from thermal decomposition
- Borosilicate glass for chemical resistance and thermal performance
Tekniske data
Tekniske data
| Descrizione | Pear |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 58 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion