Learn More
Beuta a goccia con collo singolo in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 15567850
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altezza (sistema metrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15567850
Marca: Quickfit FP5/1
Allows distillation down to small quantities.
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Ideal for semi-micro distillations
  • Pear shaped design allows distillation down to small quantities with minimum hold-up, and reduced losses from thermal decomposition
  • Borosilicate glass for chemical resistance and thermal performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pear
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis