Learn More
Beuta a goccia con collo singolo in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altezza (sistema metrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Allows distillation down to small quantities.
- With highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Ideal for semi-micro distillations
- Pear shaped design allows distillation down to small quantities with minimum hold-up, and reduced losses from thermal decomposition
- Borosilicate glass for chemical resistance and thermal performance
Specifica
Specifica
| Descrizione | Pear |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu