Learn More
Beuta a goccia con collo singolo in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. p-8002651
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Altezza (sistema metrico):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11912088
Marca: Quickfit FP100/1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows distillation down to small quantities.
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Ideal for semi-micro distillations
  • Pear shaped design allows distillation down to small quantities with minimum hold-up, and reduced losses from thermal decomposition
  • Borosilicate glass for chemical resistance and thermal performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pear
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 58 mm