Learn More
Teste per bottiglia Quickfit™
Codice prodotto. 11312065
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottiglia di Drechsel
For model MF29/23/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/500 Dreschel bottle
Per bottiglia di Drechsel modello MF29
Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125
Descrizione:
Stem Length: 132 mm
Stem Length: 165 mm
Stem length: 217 mm
Porosità:
0
1
2
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11312065
Marca: Quickfit MF48/03/250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per disperdere i gas in bolle con le provette in vetro borosilicato sinterizzato QuickFit™, progettate per adattarsi a un'ampia gamma di flaconi Dreschsel QuickFit™. Le provette fornite sono caratterizzate da elevata porosità per il controllo accurato delle dimensioni delle bolle.
Disperse gas into bubbles with QuckFit™ sintered borosilicate glass tubes designed to fit a range of QuickFit™ Deschel bottles. Tubes come in a variety of porosity for fine control over bubble size.
  • Complies with BS 2461
  • Sintered dip tube disperses gas into bubbles for greater efficiency
  • Choice of sinter porosities to achieve fine bubble size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità BS -2461:
Descrizione Stem Length: 165 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per bottiglia di Drechsel modello MF29
Product Type Versatori per bottiglie
Porosità 0