Learn More
Teste per bottiglia Quickfit™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottiglia di Drechsel
For model MF29/23/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/250 Dreschel bottle
For model MF29/3/500 Dreschel bottle
Per bottiglia di Drechsel modello MF29
Per flaconi Dreschel modello MF29/3/125
Descrizione:
Stem Length: 132 mm
Stem length: 165 mm
Stem length: 217 mm
Porosità:
0
1
2
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Disperse gas into bubbles with QuckFit™ sintered borosilicate glass tubes designed to fit a range of QuickFit™ Deschel bottles. Tubes come in a variety of porosity for fine control over bubble size.
- Complies with BS 2461
- Sintered dip tube disperses gas into bubbles for greater efficiency
- Choice of sinter porosities to achieve fine bubble size
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BS 2461 |
| Descrizione | Stem length: 217 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For model MF29/3/500 Dreschel bottle |
| Porosità | 2 |