Learn More
Adattatore per testa di distillazione in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Cone: 14/23 (Condenser), 14/23 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask); Socket: 19/26
Cone: 19/26 (Condenser), 24/29 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 24/29 (Condenser), 24/29 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 29/32 (Condenser), 29/32 (Flask); Socket: 14/23
Cone: 34/35 (Condenser), 34/35 (Flask); Socket: 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Connect a flask with a condenser in a distillation assembly. The QuickFit™ still head adapter is designed to accept a thermometer as well.
- Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser
- Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per apparecchi di distillazione per collegare i palloni al condensatore |
| Tipo | Adattatore per teste di distillazione |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Giunto rastremato standard | Cone: 14/23 (Condenser), 14/23 (Flask); Socket: 14/23 |