Learn More
QuickFit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket
Codice prodotto. 10497400
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
31 mL
54 ml
75 mL
195 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10497400
Marca: Quickfit MF24/2/6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura smerigliata sono ideali per la miscelazione e il riscaldamento di prodotti chimici in laboratorio.
Manufactured from borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Quickfit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket are ideal for mixing and heating chemicals in a lab.
  • Presicion-ground socket ensures exact fit for stopper
  • Test tube sizes correspond with Quickfit™ Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers
  • Order tubes and stoppers separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Ground Socket
Descrizione Stopper Size: 19/26
Capacità (sistema metrico) 31 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12568855
Quantità 5 Pack
Diametro (sistema metrico) 23 mm
Product Type Test Tube