Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
Marca:  Quickfit FR250/4S/11A
355.30 EUR valido fino al 2024-11-01
Usa il codice promo "21717" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15547870
  • 374.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
  • With highest-quality Quickfit™ ground glass socket
  • Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 383
Borosilicate Glass
3
Round
250 mL
135 mm
29/32 (Centre), 14/23 (side)
85 mm