Learn More
Pallone a tre colli in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15527860
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Giunto a bussola:
24/29 (Centre), 19/26 (side)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
29/32 (Center), 14/23 (Sides)
29/32 (Center), 29/32 (Sides)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 24/29 (side)
34/35 (centro), 24/29 (lato)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centre: 29/32, Side: 19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15527860
Marca: Quickfit FR1L/3S/22P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes three necks for easy addition of measurement tools. The Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottome Flask is made from borosilicate glass.
  • Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets - One vertical centre neck - Two angled side necks
  • Quickfit™ ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 180 mm
N. per custodia 3
Giunto a bussola 24/29 (centro), 19/26 (lato)
Forma del fondo Rotondo