Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 12478966
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Giunto a bussola:
14/23 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
34/35 (Centro), 19/26 (lato)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12478966
Marca: Quickfit FR100/3S/1A
Only null left
Add to basket
Add to basket
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica.
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
  • Tre manicotti in vetro smerigliato Quickfit™ Un collo centrale verticale - Un collo laterale angolato
  • Il collo laterale è utile per introdurre tubi di ingresso di gas e termometri, ecc. nel pallone
  • In vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e agli agenti chimici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 110 mm
N. per custodia 2
Giunto a bussola 24/29 (centro), 14/23 (lato)
Forma del fondo Rotondo