Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Giunto a bussola:
14/23 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 14/23 (lato)
24/29 (centro), 19/26 (lato)
34/35 (Centro), 19/26 (lato)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
- Tre manicotti in vetro smerigliato Quickfit™ Un collo centrale verticale - Un collo laterale angolato
- Il collo laterale è utile per introdurre tubi di ingresso di gas e termometri, ecc. nel pallone
- In vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e agli agenti chimici
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 225 mm |
| N. per custodia | 2 |
| Giunto a bussola | 34/35 (Centro), 19/26 (lato) |
| Forma del fondo | Rotondo |