Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15547900
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
700 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15547900
Marca: Quickfit FR6LF
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato
Manufactured from borosilicate glass
  • With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
  • For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
  • Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Quickfit™ flat flange lids and retaining clips
Altezza (sistema imperiale) 260mm
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Product Type Reaction flask
Forma Spherical
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 236 mm