Learn More
Colonne LC Quickfit™
Codice prodotto. 12011292
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Tipi di connettore:
14/23 Socket
19/26 Socket
24/29 Socket
40/38 Socket
Include:
GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock
GP Rotaflo 6mm Bore Stopcock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12011292
Marca: Quickfit CR30/50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass. Quickfit™ Chromatography Column with Rotaflo™ Stopcock includes a 0 porosity chemically resistant glass sintered disc. PTFE Stopcock provides fine control of eluent flow. Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs.
  • With PTFE Rotaflo™ Stopcock for fine control of eluent flow
  • Chemically resistant glass sintered disc - porosity 0
  • Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Pack
Diametro (sistema metrico) interno 26 mm
Tipo Chromatography Column
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Pyrex™ Borosilicate Glass
Tipi di connettore 24/29 Socket
Include GP Rotaflo 3mm Bore Stopcock