Learn More
Testa Dreschel per bottiglia per lavaggio gas
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
Stem: 130mm
Stem: 175mm
Stem: 215mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Complies with BS 2461. Quickfit™ Dreschel Bottle Head for Gas Washing Bottle includes detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing. Bottle head and gas washing bottle should be ordered separately.
- Complies with BS 2461
- Dreschel type
- With detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Include | Connettori filettati in plastica |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Lunghezza (sistema metrico) | Stem: 130mm |
| Quantità | Conf. da 1 |
| Certificazione/Conformità | BS -2461: |
| Forma | Cilindrico |
| Product Type | Versatore per bottiglia Dreschel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MF29/3/125 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.11 in. |
| Vedi altri risultati |