Learn More
Adattatore di espansione Quickfit™
Click to view available options
Cone Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFit™ expansion socket adaptor
- Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
- Large sized socket at the top and small sized cone at the base
Specifica
Specifica
| Cone Size | 19/26 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utile per il collegamento di giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Product Type | Adattatore ad espansione |
| N. giunto rastremato standard | 29/32 |