Learn More
Adattatore di espansione Quickfit™
Codice prodotto. 12425446
Click to view available options
Cone Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12425446
Marca: Quickfit XA54
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di espansione QuickFit™
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFit™ expansion socket adaptor
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Large sized socket at the top and small sized cone at the base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cone Size 29/32
Da utilizzare con (applicazione) Utile per il collegamento di giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Adattatore ad espansione
N. giunto rastremato standard 34/35