Learn More
Quickfit™ Female Spherical Ball Joint
Codice prodotto. 13411909
Click to view available options
Joint Size:
S13
S19
S29
S35
S41
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 13411909
Marca: Quickfit FS29UB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with male ball joints MS:
  • Female cup joints precision manufactured to the highest standards
  • Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Female Spherical Ball Joint
Joint Size S29
Spessore (sistema imperiale) parete 0.1in.
Spessore (sistema metrico) parete 2.5mm