Learn More
Imbuto con cono in vetro smerigliato Quickfit™
Codice prodotto. 11328054
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11328054
Marca: Quickfit CF5/4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. L’imbuto Quickfit™ con cono di vetro smerigliato è stato progettato per il trasferimento di polveri in fiasche e contenitori Quickfit™.
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Funnel with Ground Glass Cone is designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels.
  • Designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels
  • With Quickfit™ ground glass cone
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 105 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Cone Size 29/32
Include Cono in vetro smerigliato Quickfit™
Product Type Imbuto per polveri