Learn More
Imbuto Buchner in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Codice prodotto. 12098473
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
500 ml
Diametro (sistema metrico) disco:
55 mm
55mm
95 mm
Cone Size:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12098473
Marca: Quickfit SF3A33
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzato al posto delle carte da filtro tradizionali che verrebbero consumate da acidi e alcali. L'imbuto Büchner in vetro Quickfit™ con disco in vetro sinterizzato è prodotto in vetro borosilicato resistente agli agenti chimici. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Büchner Quickfit™.
Used in place of conventional filter papers that would be destroyed by acids and alkalis. Quickfit™ Glass Büchner Funnel with Sintered Glass Disc is manufactured from chemical-resistant borosilicate glass. Integral ground glass cone on stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Büchner funnel with glass sintered disc
  • Borosilicate glass construction for high resistance to chemical attack
  • Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • Integral ground glass cone on stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Vetro borosilicato
Cone Size 24/29
Da utilizzare con (applicazione) Beute Buchner Quickfit™
Diametro (sistema metrico) disco 55 mm
Include Disco in vetro sinterizzato, cono in vetro smerigliato
Porosità 3
Dimensione del poro 16 to 40μm
Product Type Imbuto per filtrazione Buchner