Learn More
Imbuto Buchner in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Codice prodotto. 15567960
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 ml
Diametro (sistema metrico) disco:
55 mm
55mm
95 mm
Cone Size:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15567960
Marca: Quickfit SF3A34
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzato al posto delle carte da filtro tradizionali che verrebbero consumate da acidi e alcali. L'imbuto Büchner in vetro Quickfit™ con disco in vetro sinterizzato è prodotto in vetro borosilicato resistente agli agenti chimici. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Büchner Quickfit™.
Used in place of conventional filter papers that would be destroyed by acids and alkalis. Quickfit™ Glass Büchner Funnel with Sintered Glass Disc is manufactured from chemical-resistant borosilicate glass. Integral ground glass cone on stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Büchner funnel with glass sintered disc
  • Borosilicate glass construction for high resistance to chemical attack
  • Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • Integral ground glass cone on stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Borosilicate Glass
Cone Size 29/32
Da utilizzare con (applicazione) Bases or acids that can destroy conventional filter papers
Diametro (sistema metrico) disco 55mm
Include Sintered glass disc, ground glass cone
Porosità 3
Dimensione del poro 16 to 40μm
Product Type Buchner filter funnel