Learn More
Imbuto conico in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Codice prodotto. 12455386
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) disco:
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12455386
Marca: Quickfit SF4A32
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzato in vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto conico Quickfit™ in vetro con disco in vetro sinterizzato è resistente ai reagenti più corrosivi come l'ammoniaca e l'acido solforico. La forma conica con disco in vetro sinterizzato elimina la necessità di utilizzare carte da filtro. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Quickfit™ Büchner.
Constructed of chemically resistant borosilicate glass. Quickfit™ Glass Conical Funnel with Glass Sintered Disc is resistant to most corrosive reagents such as ammonia and sulphuric acid. Conical shape with glass sintered disc eliminates the need for filter papers. Integral ground glass cone on the stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Conical shape with glass sintered disc
  • Resistant to most corrosive reagents - Ammonia, sulfuric acid, etc
  • With integral ground glass cone on the stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Cone Size 19/26
Da utilizzare con (applicazione) Beute Buchner Quickfit™
Diametro (sistema metrico) disco 20 mm
Include Disco in vetro sinterizzato
Porosità 3
Dimensione del poro 16 to 40μm
Product Type Imbuto filtrante