Learn More
Imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e apertura superiore
Codice prodotto. 15577790
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15577790
Marca: Quickfit D3/22
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With open top instead of socket for easy addition of solutions
  • Complies with ISO 4800
  • With stem inside the cone
  • Enables easy fitting to the top of Quickfit™ chromatography columns etc. , where a protruding stem would be undesirable
  • GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key for grease free performance
  • With open top instead of socket for easy addition of solutions
  • Economical price
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 39 mm
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 19/26
Include Rubinetto d'arresto GP Rotaflo™, chiavetta in PTFE
Product Type Imbuto contagocce