Learn More
Premistoppa per agitatore in vetro Quickfit™
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Holds a vacuum down to 0.1 torr (13.3Pa)
- Comprises parallel ground glass sleeve with cup to accept a suitable lubricant
- Supplied complete with screwcaps rubber rings and PTFE washer
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Beute e recipienti Quickfit™ |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'inserimento delle pale dell'agitatore in beute e recipienti Quickfit™ |
| Include | Tappo a vite, anelli in gomma e rondelle in PTFE |
| Giunto rastremato standard | 19/26 |