Learn More
Quickfit™ Heating Element
Codice prodotto. 15888756
Click to view available options
Tensione:
220 V
230 V
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15888756
Marca: Scilabware QWSH4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quickfit™ Heating Element is a spare part for use with QSW4 Series Water Still.
  • Chromium plated heating element
  • Includes 2 independent re-settable thermostats
  • Protect the still in the event of water supply failure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Frequenza 50/60 Hz
Include 2 Thermostats
Materiale Chromium-plated
Tensione 230 V
Wattage 3 kW
Da utilizzare con (apparecchiatura) QWS4 Series Water Still
Tipo Heating Element