Learn More
Quickfit™ Heating Element
Click to view available options
Tensione:
220 V
230 V
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Chromium plated heating element
- Includes 2 independent re-settable thermostats
- Protect the still in the event of water supply failure
Specifica
Specifica
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Include | 2 Thermostats |
| Materiale | Chromium-plated |
| Tensione | 220 V |
| Wattage | 3 kW |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | QWS4 Series Water Still |
| Tipo | Heating Element |