Learn More
Quickfit™ Chromatography Column with Rotaflo™ Stopcock
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Descrizione | Chromatography Column |
| Quantità | 1 Pack |
| Diametro (sistema metrico) interno | 30 mm |
| Tipo | Column |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Materiale | Pyrex™ Borosilicate Glass |
| Tipi di connettore | 29/32 Socket |
| Include | GP Rotaflo™ 6mm bore stopcock |