Learn More
Pesafiltri bassi in vetro borosilicato QuickFit™ Jointed Ware
Codice prodotto. 12421041
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
10 ml
20 mL
25 mL
40 mL
60 mL
100 mL
Forma:
Squat
Tall
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12421041
Marca: Pyrex WB30/60
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ chimicamente inerte e conforme alle linee guida DIN 12605. Le bottiglie per pesatura Quickfit™ con tappi di vetro smerigliato sono disponibili in una varietà di formati con una scelta tra bottiglie di forma bassa o alta.
Manufactured from chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass and complies with DIN 12605. Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers are available in a variety of capacities with choice of squat or tall form bottles.
  • Complies with DIN 12605
  • Chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Lightweight construction with ground glass stoppers
  • Choice of squat or tall form bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Forma Tall
Include Ground glass stopper
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN 12605
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Materiale chiusura Ground Glass
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Tipo di chiusura Stopper