Learn More
Giunti filettati in melammina QuickFit™
Codice prodotto. 11302075
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
10.5 to 11.5 mm
18.0 to 19.0 mm
6.0 to 7.0 mm
7.0 to 8.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11302075
Marca: Quickfit QC28/13
I giunti filettati in melammina QuickFit™ consentono di sigillare in sicurezza le filettature in vetro QuickFit™.
QuickFit™malamine screw thread joints securlely seal QuickFit™ glass screwthreads
  • For use with Quickfit™ glass screw threads
  • Melamine screw caps with aperture at the top
  • To determine what components are required: i) Check the size of the glass screwthread (size designation refers to O. D. of thread inmm) ii) Check the O. D. of the sampling tube, thermometer, probe etc. that is to be passed through the screw cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 10.5 to 11.5 mm
Dimensione chiusura 28 mm
Descrizione Screw thread cap
Materiale Melamine, Plastic
Quantità 10 Pack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Quickfit™ Glass Screw Threads