Learn More
Giunti filettati in melammina QuickFit™
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
10.5 to 11.5 mm
18.0 to 19.0 mm
6.0 to 7.0 mm
7.0 to 8.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
QuickFit™malamine screw thread joints securlely seal QuickFit™ glass screwthreads
- Per filettature in vetro Quickfit™
- Tappi a vite aperti in melammina
- Per la determinazione dei componenti necessari: i) verificare la misura della filettatura in vetro (le indicazioni si riferiscono al diametro esterno della filettatura espresso in millimetri) ii) verificare il diametro esterno della provetta per campionamento, del termometro, della sonda o di ciò che deve passare attraverso il tappo a vite.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.0 to 7.0 mm |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
| Descrizione | Tappo filettato |
| Materiale | Melammina/Plastica |
| Quantità | 10 conf. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filettature in vetro Quickfit™ |