Learn More
Morsetti in metallo Quickfit™ per giunti a flangia piatta
Click to view available options
Stile:
Fork Design
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Beschreibung
Offered in two versions: fork design and spring wire design. Quickfit™ Metal Clamps for Flat Flange Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with flat flange joints.
Due tipi distinti per soddisfare le esigenze di giunzione
- Design a forca: a molla per garantire una pressione positiva bilanciata su entrambe le superfici di giunzione, finitura al nichel resistente alla corrosione, utilizzabile con giunti sferici
- Design con molla: quattro punti di contatto per la stabilità, elemento basculante di fissaggio, acciaio inox
Spezifikation
Spezifikation
| Stile | Fork Design |
| Quantità | 5/conf. |
| Tipo | Morsetto per giunto |
| Materiale | Metallo nichelato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glassware with flat flange and spherical joints |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur